Learn More
Contec™ Lingettes pour salles blanches Anticon™ Gold Sorb
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Associent les performances des fils de microfibre et celles des fils de polyester pour des capacités d’essuyage et d’adsorption supérieures. Les lingettes pour salle blanche Contec™ Anticon™ Gold Sorb sont dotées de bords soudés exclusifs qui permettent d’utiliser toute la surface d’essuyage sans risquer d’endommager les surfaces délicates.
Marque:  Contec™ 492238-958
300.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16645504
  • 384.00€ / 400 pièces
Expédition estimée: 25-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Associent les performances de la microfibre et du polyester pour des capacités d’essuyage et d’adsorption supérieures
  • Pas de bordures abrasives, ce qui rend les lingettes particulièrement adaptées au nettoyage des composants sensibles, tels que ceux utilisés en optique
  • Les bords soudés limitent la libération de particules et de fibres.
  • La microfibre unique assure une élimination supérieure des résidus et des particules même lorsqu’elle est sèche.
  • Capacité d’absorption élevée et taux d’adsorption rapide pour un meilleur contrôle des déversements
  • Blanchies en salle blanche
  • Testées conformément aux pratiques recommandées par l’IEST sur l’évaluation des matériaux d’essuyage pour les environnements critiques
  • Lingettes de 12 x 12 po. disponibles en version stérile 
Spécification
Spécification
Lingettes
31 cm
31 cm
Intrinsèque : 3,37ml/g
Extrinsèque : 500ml/m2
148 g/m2.
Blanc
Single-use
30 x 30 cm (12 x 12 in)
50 Sachets
Non stérile
12 in
12 in
Polyester
Non autoclavable
Classe ISO 3 à 5
Tricot interlock
Scellé
Ultra propreté et haut pouvoir absorbant
1-ply
C/ D