Learn More
Contec™ Lingettes pour salles blanches Anticon™ Gold Sorb
Associent les performances des fils de microfibre et celles des fils de polyester pour des capacités d’essuyage et d’adsorption supérieures. Les lingettes pour salle blanche Contec™ Anticon™ Gold Sorb sont dotées de bords soudés exclusifs qui permettent d’utiliser toute la surface d’essuyage sans risquer d’endommager les surfaces délicates.
Marque: Contec™ 492238-955
591.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Associent les performances de la microfibre et du polyester pour des capacités d’essuyage et d’adsorption supérieures
- Pas de bordures abrasives, ce qui rend les lingettes particulièrement adaptées au nettoyage des composants sensibles, tels que ceux utilisés en optique
- Les bords soudés limitent la libération de particules et de fibres.
- La microfibre unique assure une élimination supérieure des résidus et des particules même lorsqu’elle est sèche.
- Capacité d’absorption élevée et taux d’adsorption rapide pour un meilleur contrôle des déversements
- Blanchies en salle blanche
- Testées conformément aux pratiques recommandées par l’IEST sur l’évaluation des matériaux d’essuyage pour les environnements critiques
- Lingettes de 12 x 12 po disponibles en version stérile
Spécification
Lingettes | |
23 cm | |
23 cm | |
Intrinsic: 3.37 mL/g, Extrinsic: 500 mL/m² | |
148 g/m2 | |
Blanc | |
Single-use | |
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) | |
75/Sachet, 8 Sachets/Carton, doublement ensaché | |
Stérile |
9 in. | |
9 in. | |
Polyester | |
Not Autoclavable | |
Classe ISO 3 à 5 | |
Tricot interlock | |
Scellé | |
Ultra propreté et haut pouvoir absorbant | |
1-ply | |
A/B |