Learn More
Contec™ Lingettes Anticon™ Gold HeavyWeight™
Réduction des particules et des fibres indésirables lors d’applications de nettoyage de classe ISO 1 à 4.Les lingettes Anticon™ Gold Heavyweight Series sont faites avec une technologie brevetée et une capacité d’absorption élevée pour mieux contrôler les déversements.Dotées d’une résistance à la traction élevée pour éliminer les déchirures et les accrocs lors d’applications de nettoyage difficiles.
Marque: Contec™ 492224-792
438.00 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21728" pour bénéficier de cette offre.
Description
Réduction des particules et des fibres indésirables lors d’applications de nettoyage de classe ISO 1 à 4.Les lingettes Anticon™ Gold Heavyweight Series sont faites avec une technologie brevetée et une capacité d’absorption élevée pour mieux contrôler les déversements.Dotées d’une résistance à la traction élevée pour éliminer les déchirures et les accrocs lors d’applications de nettoyage difficiles.
- Fabrication 100 % en polyester à filaments continus, spécialement traitée pour une absorption et une propreté supérieures
- Dotées d’une structure à double maille avec un tricotage interlock indémaillable.
- Faible taux de particules submicroniques et de fibres
- Bords soudés pour éviter de libérer des particules et des fibres
- Capacité d’absorption élevée et taux d’adsorption rapide pour un meilleur contrôle des déversements
- Résistance à la traction élevée pour éliminer les déchirures et les accrocs dans les applications de nettoyage difficiles
- Blanchies en salle blanche
Compliance
Testées conformément aux pratiques recommandées par l’IEST sur l’évaluation des matériaux d’essuyage pour les environnements critiques.
Spécification
Lingettes enchevêtrées double tricot Anticon™ Gold | |
23 cm | |
23 cm | |
140 | |
Blanc | |
Idéal pour une utilisation dans les environnements de salle blanche les plus critiques | |
2 Sachets de 75 lingettes (en vrac) |
9 in | |
9 in | |
Polyester | |
ISO Classe 1 à 4 | |
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) | |
Semi-conducteurs, microélectronique et dispositifs médicaux | |
Non stérile |