Learn More
Contec™ Amplitude™ Epsilon™ Cleanroom Wipes
Equip workers with the tools to keep cleanrooms clean. The Amplitude™ Epsilon™ Cleanroom Wipes, are a durable solution for ISO Class 6 applications.
351.00€
Spécification
Type de produit | Lingettes pour salle blanche Amplitude™ Epsilon |
---|---|
Matériau | Polyester Cellulose |
Certifications/Conformité | Classe ISO 6 |
Couleur | Bleu |
À utiliser avec (application) | Salle blanche |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16635514
|
Contec™
AMEP0001 |
23 cm | 23 cm |
351.00€
3600 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Polyester/cellulose hydroentangled nonwoven wipes are strong and durable and provide improved cleanliness
- Heavyweight, with high sorbency
- Dye-fast blue color for differentiation between areas of use
- Excellent all-purpose cleanroom wipes
- Lot-numbered for traceability
- Made of hydroentangled premium polyester/cellulose for improved cleanliness
- Excellent for wiping and absorbing spills and in general purpose cleaning in biotech, pharmaceutical, semiconductor, electronics, medical device, and printed circuit board industries
- Double packed to preserve product integrity
Informations sur la commande
Poids de base, 75 g/m2.
Spécification
Lingettes pour salle blanche Amplitude™ Epsilon | |
Classe ISO 6 | |
Salle blanche |
Polyester Cellulose | |
Bleu |