Learn More
Sampling Systems™ Containers with Sloping Base
This range of containers with sloping bases ensures that material can be completely drained from within and includes a ferrule at the base for easy emptying. These containers have a mirror polish finish for easy cleaning.
1206.81€ - 1752.90€
Spécification
Type de produit | Drum |
---|---|
Couleur | Silver |
À utiliser avec (application) | Liquid Storage |
Matériau | Stainless Steel (316L) |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17902112
|
Sampling Systems™
A616-50 |
50 L |
1206.81€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17952132
|
Sampling Systems™
A616-100 |
100 L |
1345.69€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17922112
|
Sampling Systems™
A616-200 |
200 L |
1752.90€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Made from 316L stainless steel
- Includes lid, clamp and silicone seal
- Other seals available
- Handles enable easy transportation
Spécification
Drum | |
Silver | |
Liquid Storage | |
Stainless Steel (316L) |