Learn More
Liofilchem™ Contact Slide 2
Rose Bengal CAF Agar and Neutralizing / PCA and TTC and Neutralizing Flex Dip-slide with a selective medium for detection of yeasts and moulds and a non selective medium for total bacterial count.
44.27€ - 239.50€
Spécification
Origine de la fabrication | Italy |
---|---|
Stérilité | Stériles |
Classe d’organisme cible | Eukaryotic Microorganism, Fungi, Gram-positive Organisms, Fungi |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11964369
|
Liofilchem™
525272 |
Lot de 20 |
44.27€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11954339
|
Liofilchem™
53527 |
120 Slides |
239.50€
120 pièces |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Contact Slide 2 is a ready-to-use device with two different media coated onto a plastic support used for the microbial monitoring of surfaces and liquids even in the presence of residues of disinfectants. The selective medium allows the isolation and enumeration of yeasts and moulds . The other medium is used for enumeration of bacteria.
Spécification
Italy | |
Stériles | |
Eukaryotic Microorganism, Fungi, Gram-positive Organisms, Fungi |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 9 mois