Learn More
Liofilchem™ Contact Slide 1
PCA and TTC and Neutralizing / VRBG Agar and Neutralizing, Flex Dip-slide with a selective medium for detection of Enterobacteriaceae and a non selective medium for total bacterial count.
Marque: Liofilchem™ 53526
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Lame gélosée prête à l'emploi• Pour surface ou liquide
• 2 déterminations par lame
• Flexible pour contrôle de surface
• Flacon stérile à bouchon vissant et lame gélosée attenante, 1 milieu différent sur chaque face
• Presser la lame sur la surface ou l'immerger dans le liquide à contrôler
• Refermer le flacon et incuber
• A conserver entre +10 et +25°C
• Durée de vie de 9 mois
• Flore totale/coliformes totaux, entérobactéries
• Lame gélosée PCA + TTC/VRBG
Spécification
Escherichia coli, Proteus species, Klebsiella species, Pseudomonas species, Streptococcus species, Proteus species, Klebsiella species, Pseudomonas species | |
10 à 25°C | |
Slide | |
Contact Slide | |
Gram-positive Organisms, Gram-negative Microorganisms, Gram-Positive Organisms | |
Pour la numération des germes et la détection d’entérobactéries | |
24 à 48 heures | |
ISO 18593:2004 |
ISO 18593:2004 | |
Numération des germes, entérobactéries | |
Italy | |
Non stérile | |
PCA, TTC, gélose neutralisante/VRBG, neutralisant | |
À 36 ± 1°C pour une durée de 24 à 48 heures | |
120 Slides | |
Flex |