Learn More
Contec™ Écouvillons en polyester scellé CONSTIX™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Contec™ CONSTIX™ Sealed Polyester Swabs consists of a knitted polyester fabric that is thermally bonded to a flex-tip polypropylene handle.
86.45€ - 162.00€
Spécification
Autoclavable Not Autoclavable
Matériau de la poignée PP (polypropylène)
Type de produit Swab
Matériau de la pointe Polyester
Stérilité Non stérile
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15815204
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Contec™
SP-11
69,3 mm
86.45€
500 pièces
Expédition estimée: 10-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15895194
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Contec™
SP-10
70,1 mm
110.00€
500 pièces
Expédition estimée: 11-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15845204
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
Contec™
SP-9
70,4 mm
94.65€
500 pièces
Expédition estimée: 01-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15825204
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Contec™
SP-6
163,8 mm
162.00€
500 pièces
Expédition estimée: 06-08-2025
Description
  • Polyester head provides enhanced sorbency, particle entrapment, and removal
  • Polyester head make the swab compatible with most common solvents, such as alcohols and ketone
  • Flexible tip provides a softer application on surfaces
Spécification
Spécification
Not Autoclavable
Swab
Non stérile
PP (polypropylène)
Polyester
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Contec™ Écouvillons en polyester scellé CONSTIX™