Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger coniques
Parfaits pour les applications nécessitant des volumes d’échantillons importants
182.00€ - 335.40€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Jetable | Oui |
Matériau | Polypropylène |
Nb par paquet | 6 |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | FCR max. | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | FCR max. | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17554725
|
Thermo Scientific™
332265 |
8 oz. | 250 ml | 7 000 x g |
182.00€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17564725
|
Thermo Scientific™
332270 |
16 oz. | 500 mL | 6 000 x g |
335.40€
36 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les tubes à centrifuger coniques Thermo Scientific™ sont stériles et parfaits pour les applications nécessitant des volumes d’échantillon importants.
- Fabriquées avec des résines vierges de haute qualité
- Stérilisées par irradiation aux rayons gamma conformément à la norme ISO 11137-2
- Apyrogènes
- Non cytotoxique
- Sans DNase / RNase
- Sans ADN humain
- Sans BSE/TSE
Spécification
Transparent | |
Polypropylène | |
Stérile | |
Conique | |
Non | |
Tube à centrifuger |
Oui | |
6 | |
Non autoclavable | |
Conique | |
Yes |