Learn More
Eppendorf™ Plaque PCR twin.tec à 384 puits à fond conique
256.00€ - 2640.00€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Array | 16 x 24 |
Nbre de puits | 384 |
Type de puits | V |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10529113
|
Eppendorf™
0030128893 |
Noir, Fond transparent |
2640.00€
300 pièces Prix par lots disponible |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10724977
|
Eppendorf™
0030128818 |
Noir, Jaune | N/A | ||||||
10218354
|
Eppendorf™
0030128966 |
Bleu |
2445.00€
300 pièces Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10764767
|
Eppendorf™
0030128958 |
Vert |
2445.00€
300 pièces Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10052043
|
Eppendorf™
0030128885 |
Orange, Fond transparent |
2515.00€
300 pièces Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10238744
|
Eppendorf™
0030128974 |
Rouge |
2445.00€
300 pièces Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10075384
|
Eppendorf™
0030128940 |
Jaune |
2445.00€
300 pièces Prix par lots disponible |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Étalon | |
16 x 24 | |
384 | |
V |