Learn More
Solution rouge Congo, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Spécification
Spécification
Couleur | Rouge |
pH | 2.1 to 2.2 |
Quantité | 100 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Congo Red Solution. European Pharmacopoeia Ref: 1022001 (RP 051)
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .