Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cones
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 01100240
Code produit. 10254001
  • 168.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conformes à la norme DIN ISO 12249, formulaire B, en plus de la norme
  • Cônes rodés coniques
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
10/paquet
2 mm
Verre borosilicaté 3.3
NS 40/38
36 mm