Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cones
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 01100207
Code produit. 10189690
  • 78.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conformes à la norme DIN ISO 12249, formulaire B, en plus de la norme
  • Cônes rodés coniques
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
10/paquet
1,5 mm
Verre borosilicaté 3.3
NS 7/16
6 mm