Learn More
Étalon de viscosité conique et de plaque, 1517 mPa.s (25,00°C), Paragon Scientific™
Les étalons de viscosité pour plaques et cônes Paragon certifiés ISO 17025 / ISO 17034 sont spécifiquement formulés pour l'industrie de la peinture et des revêtements et représentent la gamme la plus complète d’étalons disponibles pour cette application.
Marque: Paragon Scientific 2162/13
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Certifié conforme aux normes ISO17025 et ISO17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
- Viscosité cinématique certifiée conforme à la norme ASTM D2162 à 20 °C, 23 °C et 25 °C.
- Viscosité cinématique certifiée conforme à la norme ASTM D341 à des températures intermédiaires
- Densité, viscosité dynamique et viscosité cinématique exprimés pour toutes les températures
- Garantit une conformité totale au protocole de méthode d'essai ASTM et IP
- Traçabilité totale conforme aux normes nationales
- Durée de conservation de 2 ans
- Emballage de sécurité inviolable
- Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Flacon ambré en verre | |
Yes | |
Liquide |
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d'un lot à l'autre.