Learn More
Solution étalon de conductivité, 450000 μS/cm, Reagecon™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Description
Étalon conductivité de précision
• Certificat d'analyse NIST disponible sur www.fr.fishersci.com
• Précision ±1%
• Etalon conductivité de précision en flacon 500mL selon la norme ISO 17025. Etiquettage avec tableau reprenant les valeurs de conductivité en fonction de la température, conforme aux BPL
• Certificat d'analyse Certificat d'analyse rattaché au NIST (National Institute for Science and Technology) disponible sur www.fr.fishersci.com reprenant:
• Valeur mesurée à 25°C
• Numéro de lot et date de péremption
• Composition
• Précautions d'emploi
• Validité
• La date de validité des étalons est indépendante de l'ouverture de la bouteille grâce à:
• Un processus de fabrication unique anihilant l'effet de l'absorption de CO2 sur la conductivité
• L'utilisation de bouteille en plastique spécifique évitant tout relargage dans la solution et donc modification de sa valeur
• A compter de la date de fabrication, conductivité garantie:
• 3 mois pour la solution 1,30 μS/cm
• 6 mois pour les solutions 5 et 10 μS/m
• 12 mois pour les solutions de 20 μS/cm à 150 μS/cm
• 18 mois pour les solutions de 500 μS/cm à 500 mS/cm
• Conductivité de l'eau pure selon USP 26
• Pour cette application, il est recommandé de déterminer la constante de cellule avec une solution 147 μS/cm (30809), puis de vérifier la linéarité de la cellule de conductivité à l'aide d'une solution 1,30 μS/cm (30807)
• Solution étalon premium
• Avec certificat NIST
• Certificat d'analyse NIST disponible sur www.fr.fishersci.com
• Précision ±1%
• Etalon conductivité de précision en flacon 500mL selon la norme ISO 17025. Etiquettage avec tableau reprenant les valeurs de conductivité en fonction de la température, conforme aux BPL
• Certificat d'analyse Certificat d'analyse rattaché au NIST (National Institute for Science and Technology) disponible sur www.fr.fishersci.com reprenant:
• Valeur mesurée à 25°C
• Numéro de lot et date de péremption
• Composition
• Précautions d'emploi
• Validité
• La date de validité des étalons est indépendante de l'ouverture de la bouteille grâce à:
• Un processus de fabrication unique anihilant l'effet de l'absorption de CO2 sur la conductivité
• L'utilisation de bouteille en plastique spécifique évitant tout relargage dans la solution et donc modification de sa valeur
• A compter de la date de fabrication, conductivité garantie:
• 3 mois pour la solution 1,30 μS/cm
• 6 mois pour les solutions 5 et 10 μS/m
• 12 mois pour les solutions de 20 μS/cm à 150 μS/cm
• 18 mois pour les solutions de 500 μS/cm à 500 mS/cm
• Conductivité de l'eau pure selon USP 26
• Pour cette application, il est recommandé de déterminer la constante de cellule avec une solution 147 μS/cm (30809), puis de vérifier la linéarité de la cellule de conductivité à l'aide d'une solution 1,30 μS/cm (30807)
• Solution étalon premium
• Avec certificat NIST
Spécification
Spécification
Quantité | 500 mL |
Certificat d’analyse | Yes |
Solvant ou matrice | Aqueous |
Conductivité | 450000μS/cm |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- CONDUCTIVITY STANDARD 450,000uS/cm a 25°C
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid 37%