Learn More
Étalon de conductivité de gamme de base, 1413 μS/cm, Hamilton™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon Calpack
Description
- Stable jusqu’à 3 ans
- La date d’expiration figure sur chaque flacon
- Les flacons peuvent rester ouverts pendant 60 minutes au total
Spécification
Spécification
Conditionnement | Flacon Calpack |
Quantité | 500 mL |