Learn More
Solution de conductivité à 200 000 μS.cm-1, Fisher Chemical™
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
146.00€ - 295.00€
Spécification
Type | Solution de conductivité |
---|---|
Conductivité | 200,000μS/cm |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12914515
|
Fisher Chemical
CTE 017 500 |
500 mL | Flacon |
146.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12904515
|
Fisher Chemical
CTE 017 1L |
1000 mL | Flacon |
295.00€
1000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Solution de conductivité | |
200,000μS/cm |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois