Learn More
Fisherbrand™ Capteur de conductivité
La machine peut être équipée d’un contrôle de la conductivité.
Marque:  Fisherbrand™ 2908130
Code produit. 17107784
  • 2190.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La conductivité pour un rinçage final peut être réglée ainsi que le nombre de tentatives que la machine doit essayer pour atteindre la valeur définie
  • La commande de conductivité est facilement définie dans la programmation de la phase de rinçage
Spécification
Spécification
Capteur de conductivité