Learn More
Solution d’étalon de résistivité/conductivité, 133 μS/cm, Reagecon™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Description
Solution conductivité et resistivité 133μS/cm à 20°C
Spécification
Spécification
Quantité | 500 mL |
Couleur | Incolore |
Odeur | Characteristic |
Conductivité | 133μS/cm |
Solubilité | Entièrement miscible |
Forme physique | Liquide |