Learn More
Jenway™ Instrument de mesure de pH/conductivité de paillasse 3540
Idéal pour une utilisation dans tous les laboratoires où des analyses de pH et de conductivité sont nécessaires. Le menu de configuration permet un accès rapide et facile à toute la gamme d’instruments, de pH et d’options de mesure de conductivité.
Marque: Jenway™ 99959-96
1650.92 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le pH-mètre de conductivité 3540 est fourni avec une électrode de pH combinée en verre (924 005), une sonde de conductivité en verre (K = 1 027 013), un socle et un support d’électrodes, une sonde de compensation automatique de la température (027 500), une fiche de court-circuit BNC, des tampons pH et une alimentation UK.Spécification
Idéal pour une utilisation dans tous les laboratoires où des analyses de pH et de conductivité sont nécessaires | |
L’étalonnage des deux canaux est automatique, avec l’option de sélection de 1, 2 ou 3 points d’étalonnage. | |
Stockage jusqu’à 500 mesures (250 par mode) | |
Conductimètre / pH-mètre |