Learn More
Jenway™ Instrument 3540 de mesure combinée de paillasse de conductivité / pH
Conçu pour être utilisé dans tous les laboratoires où des analyses de pH et de conductivité sont nécessaires. Les instruments de mesure combinée de paillasse de conductivité / du pH Jenway™ 3540 sont dotés d’un étalonnage automatique et d’une gamme complète d’instruments, d’options de mesure du pH et de la conductivité.
Marque: Jenway™ 10088-28
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Affichage simultané du pH et de la conductivité
- 2 canaux indépendants pour éviter les interférences entre les sondes
- Modes supplémentaires pour la résistivité, la salinité, les TDS et les mV
- Enregistreur de données avec options d’enregistrement / d’impression automatiques
- Stockage de jusqu’à 500 mesures (250 pour chaque mode)