Learn More
Cytiva Cuve à circulation de conductivité
Marque: Cytiva 18-1111-05
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Serrage manuel UNF 10-32 2 B | |
Titane et chlorotrifluoroéthylène | |
Cuve à circulation de conductivité | |
1 à 14 | |
4,23 mm |
Surveillance du pH/C-900 | |
50 bar | |
0,041 mL | |
1/boîte |