Learn More
Cytiva Cuve à circulation de conductivité
Marque: Cytiva 18-1114-43
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
M6 | |
Titane, éthylène propylène-diène et résine fluorée | |
Cuve à circulation de conductivité | |
1/boîte |
Moniteur de conductivité | |
50 bar | |
0,014 mL |