Learn More
Cytiva Cellule de conductivité
Pour une utilisation dans des applications de purification des protéines
Marque: Cytiva 29024021
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour une utilisation avec le système automatisé de purification des protéines ÄKTA start. Le moniteur de conductivité lit en continu la conductivité du liquide dans la cuve à circulation de conductivité. La valeur de conductivité est calculée automatiquement en multipliant la conductance mesurée par la constante de cellule de la cuve à circulation et en tenant compte de l’effet de température. La constante de cellule est étalonnée en usine et un capteur de température intégré mesure en permanence la température du liquide dans la cuve à circulation.Spécification
Purification de protéines | |
ÄKTA start | |
Cellule de conductivité | |
1/boîte |