Learn More
Fisherbrand™ Condenser High Speed
A combination of high speed and condenser recycling water and heat system.
Marque:  Fisherbrand™ 2908419
Code produit. 17177804
  • 6905.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le condenseur complet se compose d’eau de recyclage et de chauffage et d’un module haute vitesse
  • Un réservoir provenant du module haute vitesse et un second réservoir provenant de l’eau de recyclage et du chauffage du condenseur
Spécification
Spécification
Condenseur
Blue Line 5 / IQ5
50 Hz