Learn More
Zeiss™ Condenseur
Utilisez ce condensateur pour une variété d’applications
Marque: Zeiss™ 424225-9060-000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Condenseur, achromatique et aplanique 0.9 H avec lentille frontale qui peut être allumée à droite et à gauche
- Condenseur, achromatique et aplanique 0.9 H D Ph DIC avec lentille frontale qui peut être allumée à droite et disque modulateur à 5 positions
- Condenseur 0,9 / 1,25 H, D, Ph1, Ph2, Ph3 pour Axio Lab.A1 avec système à faible puissance à partir de 2,5x
- Condenseur LD 0.4 pour curseur ; pour H, Ph, PlasDIC avec support de curseur 10 x 46 mm
Spécification
Condenseur achromatique et aplanétique 0,9 H | |
Objectifs 1,0 x à 100 x | |
1 de chaque |
1 mm | |
Avec lentilles frontales qui peuvent être allumées à droite et à gauche |