Learn More
Zeiss™ Condenseur
Utilisez ce condensateur pour une variété d’applications
Marque: Zeiss™ 424227-9010-000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Condenseur, achromatique et aplanique 0.9 H avec lentille frontale qui peut être allumée à droite et à gauche
- Condenseur, achromatique et aplanique 0.9 H D Ph DIC avec lentille frontale qui peut être allumée à droite et disque modulateur à 5 positions
- Condenseur 0.9/1.25 H, D, Ph1, Ph2, Ph3 pour Axio Lab.A1 avec système à faible puissance à partir de 2,5x
- Condenseur LD 0.4 pour curseur ; Pour H, Ph, PlasDIC avec support de curseur 10 x 46 mm
Spécification
Condenseur 0,9/1,25 H, D, Ph1, Ph2, Ph3 | |
Pour Axio Lab A1 | |
Avec système à faible consommation à partir de 2,5X |
0,8 mm | |
Axio Lab.A1 | |
1 de chaque |