Learn More
Cole-Parmer™ Adaptateur fileté mâle de compression
Les raccords de compression sont un excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide
Marque: Cole-Parmer™ 06385-87
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d'étanchéité et en utilisant l'écrou pour la compresser et ainsi former une étanchéité sûre
- En PVDF
Spécification
Adaptateur fileté mâle de compression | |
Autoclavables | |
1 5/8 pouces | |
1/2 po | |
1/2 in NPT(M) | |
24 mm | |
Droit |
Compression x NPT(M) | |
PVDF | |
Raccords 10 | |
1/2 po | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène | |
15/16 po |