Learn More
Cole-Parmer™ Flacons composés
Idéal pour le stockage de petites quantités de composés tels que les étalons de référence
Marque:  Cole-Parmer™ 03757-18
Code produit. 15341216
  • 189.00€ / 144 pièces
Expédition estimée: 21-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Ces flacons en verre borosilicaté sont disponibles en verre transparent ou ambré
  • Les flacons sont à profil bas pour une plus grande stabilité
  • Présentent une large bouche pour faciliter l’échantillonnage
  • Les boîtes contiennent un flacon de plateaux conditionné sous film plastique thermorétractable, y compris des bouchons.
Spécification
Spécification
37/64 in.
14,75 mm
1,85 ml
144
Fond plat
26 mm
Transparent
Verre borosilicaté
1 1/50 po
Plateau conditionné sous film plastique thermorétracté
Bouchon à vis