Learn More
Palintest™ kit comparateur
Simple d’utilisation, avec disques de couleurs interchangeables
Marque: Palintest™ PT520T
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le comparateur Palintest™ avec disques de couleur interchangeables est simple à utiliser. Ajoutez simplement le comprimé de réactif à l’échantillon de test, placez-le dans le comparateur et faites correspondre le produit avec le disque approprié.Spécification
Avec 2 tubes à essai et des disques de couleur interchangeables | |
Kit comparateur |