Learn More
Nabertherm Four tubulaire compact série RT
Utilisé lorsque des expériences en laboratoire doivent être effectuées horizontalement, verticalement ou à des angles spécifiques.La possibilité de configurer l’angle d’inclinaison et de hauteur de travail rend ces fours à tubes faciles à intégrer dans les systèmes de procédés existants.
4069.80€ - 5145.90€
Spécification
Régulation de la température | B410 |
---|---|
Longueur (métrique) | 250 mm |
Diamètre (métrique) intérieur | 50 mm |
Poids (métrique) | 25 kg |
Description
- Température maximale : 1100 °C ou 1300 °C
- Conception compacte
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Fonctionnement vertical ou horizontal
- Hauteur de travail réglable
- Tube de travail en céramique C 530
- Thermocouple de type S
- Peut également être utilisé séparé du support en respectant les consignes de sécurité
- Système de commande intégré à la base du four
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
B410 | |
250 mm | |
50 mm | |
25 kg |