Learn More
Nabertherm Four tubulaire compact série RD
Équipé d’un tube de travail en céramique standard C 530 et de deux bouchons en fibre, il offre un rapport prix / performance imbattable. Les unités sont dotées de boîtiers en acier inoxydable structuré.
2540.00€ - 3290.00€
Spécification
Régulation de la température | R7 |
---|---|
Dimensions (L x l x H) extérieures | 200 x 300 x 350 mm |
Longueur (métrique) | 200 mm |
Diamètre (métrique) intérieur | 30 mm |
Poids (métrique) | 12 kg |
Code produit | Marque | max. (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | max. (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15589582
|
Nabertherm
RD30A171A |
1100°C |
3290.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15599582
|
Nabertherm
RD30A173A |
1300°C | |||||||
Description
- Température maximale : 1100 °C ou 1300 °C
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Diamètre intérieur du tube : 30 mm, longueur chauffée : 200 mm
- Tube de travail en matériau C 530 incluant deux bouchons en fibre de série
- Thermocouple de type K (1100 °C) ou de type S (1300 °C)
- Les relais statiques assurent un fonctionnement silencieux du chauffage
- Câbles chauffants enroulés directement autour du tube de travail permettant une vitesse de chauffe très rapide
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
Spécification
R7 | |
200 mm | |
12 kg |
200 x 300 x 350 mm | |
30 mm |