Learn More
Digi-Sense Compact PFA-Coated Thermocouple Probe, Grounded d
The Compact PFA-Coated Thermocouple Probe is a general-purpose probe with PFA-coating designed for use with corrosive chemicals and strong acids.
56.70€ - 63.60€
Spécification
Précision | ±3.6°F (±2.0°C), or ±0.4% of reading above 32°F (0°C); ±0.8% of reading below 32°F (0°C) |
---|---|
Durée d’analyse | ≥2 sec. |
Certifications/Conformité | ANSI |
Type | Thermo-sonde |
Modèle | Type T |
Code produit | Marque | max. (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | max. (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11889652
|
Digi-Sense
08441-14 |
–200deg;C à +204deg;C |
63.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11859652
|
Digi-Sense
08439-64 |
-200°C à +232°C |
56.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Response Time: 2 seconds or greater.
- Probe comes with PVC Handle.
- Probe handles feature a strain relief spring that protects the cable connection against damage due to repeated flexing and tugging.
- Each probe comes with color coded ANSI miniconnectors:
- Type J: Black
- Type K: Yellow
- Type T: Blue
- Custom designs or changes to this product are available upon request.
- Note: the temperature range is for the probe tip only.
- The handle material may be affected if the probe is rated higher than the handle depending on exposure time, application, and handle material.
- ABS handles are rated to 220°F (104°C).
- PVC handles are rated to 200°F (93°C).
- Stainless Steel handles are rated at 450°F (232°C).
- Mini Connectors are rated to 392°F (200°C).
Spécification
±3.6°F (±2.0°C), or ±0.4% of reading above 32°F (0°C); ±0.8% of reading below 32°F (0°C) | |
ANSI | |
Type T |
≥2 sec. | |
Thermo-sonde | |
4.5 in. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Digi-Sense Compact PFA-Coated Thermocouple Probe, Grounded d