Learn More
Digi-Sense™ Multimètres numériques compacts Digi-Sense™
Conception compacte avec tension sans contact
42.65€ - 58.30€
Spécification
Type de produit | Multimètre numérique |
---|---|
Longueur (impériale) | 5,875 in |
Longueur (métrique) | 15 cm |
Tension | 600 V |
Certifications/Conformité | CAT II 2 000 V, degré de pollution 2, CAT III 600 V |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15850046
|
Digi-Sense™
20250-50 |
Gamme manuelle |
42.65€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15860046
|
Digi-Sense™
20250-51 |
Plage automatique |
58.30€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- CAT III, 600 V
- Disponible en versions de gamme automatique et manuelle
- L’écran lumineux à rétroéclairage possède des chiffres de 1,1 po de haut
- Détecteur de tension sans contact intégré
- Le boîtier est constitué de plastique moulé double
- Maintenez le bouton enfoncé pour lancer le test sans regarder l’écran en continu
Garantie
2 ans
Spécification
Multimètre numérique | |
15 cm | |
CAT II 2 000 V, degré de pollution 2, CAT III 600 V | |
Électrique, industriel, de laboratoire, HVAC, R D | |
4,8 cm | |
2,75 in |
5,875 in | |
600 V | |
Bleu / gris | |
1,875 in | |
Fils d’essai, pile de 9 V et mallette de transport. | |
7 cm |