Learn More
Thermo Scientific™ Agitateur numérique compact pour microplaques
Exploitez l’efficacité de notre agitateur pour microplaques, capable de mélanger jusqu’à quatre microplaques par cycle.
1065.30€
Spécification
Orbite | 3 mm (0.12 in) |
---|---|
Capacité de charge (métrique) | 4 kg |
Précision du contrôle de la vitesse | ± 15 tr/min à 500 tr/min |
Vitesse de rotation | 150 à 1200 tr/min |
Alimentation électrique | 100/240 V, 50/60 Hz |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15258844
|
Thermo Scientific™
88880024 |
Ensemble de cordons avec diverses fiches | |||||||
Description
Exploitez l’efficacité de notre agitateur pour microplaques numérique compact Thermo Scientific™, capable de mélanger jusqu’à quatre microplaques par cycle.
Conception compacte idéale pour un positionnement dans des incubateurs (non CO2), chambres et réfrigérateurs (jusqu’à 60°C).- L’affichage numérique offre une visualisation facile.
- Durée du minuteur : en continu ou de 1 min à 99 h 59 min.
- Arrêt de surcharge automatique : 4.4 kg (9.7 lb)
Spécification
3 mm (0.12 in) | |
± 15 tr/min à 500 tr/min | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
4°C à 60°C (en fonctionnement) | |
8.8 lb | |
13 in | |
329 mm | |
5 in., 127 mm | |
127 mm | |
249 mm | |
7.7 kg | |
1 min. à 99 h 59 min/en continu |
4 kg | |
150 à 1200 tr/min | |
100/240 V | |
Agitateurs | |
50/60 Hz | |
7.3 in | |
185 mm | |
5 po | |
9.8 po | |
17 lb | |
Numérique | |
2 ans |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.