Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble de câbles de communication RS-232 / RS-485 de 25 pieds
Optimisez l’efficacité de votre dispositif de contrôle de la température avec les accessoires de surveillance et de connectivité du contrôle de la température Thermo Scientific™.
Marque:  Thermo Scientific™ 1600035
Code produit. 10252278
  • 39.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Optimisez l’efficacité de votre dispositif de contrôle de la température avec les accessoires de surveillance et de connectivité du contrôle de la température Thermo Scientific™.
Connectez votre solution de contrôle de la température Thermo Scientific avec votre application.
  • Disponibles pour les appareils de contrôle de la température équipés de dispositifs de communication
  • Conçus pour fonctionner avec votre refroidisseur ou bain Thermo Scientific équipé de dispositifs de communication
  • Disponibles dans des configurations appréciées qui correspondent aux connexions de vos appareils et qui interagissent avec votre processus
  • Vous ne perdrez plus votre temps à chercher des pièces pour votre refroidisseur ou votre bain
Logiciel Windows NEScom Thermo Scientific™™
  • Permet la commande à distance des unités Thermo Scientific équipées d’une interface de communication RS-232
  • Choisissez les limites d’alarme de température supérieure et inférieure et surveillez l’état du système grâce à une alarme.
  • Enregistrez vos résultats sur un graphique sélectionnable par l’utilisateur.
  • Sélectionnez des icônes produit faciles à utiliser.
  • Créez des graphiques et des tableaux.
  • Configurez facilement les fonctions de montée en température dans le temps.
  • Affichez les fenêtres d’alarme contextuelles qui indiquent les erreurs.
  • Affichez un écran de contrôleur virtuel.
  • Compatibles PC uniquement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Câble d’interface, LAN, 5 m
LAN
Bains-marie à circulation réfrigérés et chauffants Thermo Scientific™