Learn More
3M™ Bandes Comfort
Bandeau de confort à utiliser avec les coiffes et cagoules 3M™ Versaflo™ série S avec harnais standard. Il s'attache au serre-tête au niveau du front des utilisateurs.
17.15€
Spécification
Description | Standard, CE-Approved |
---|---|
Couleur | Gray |
Jetable | Reusable |
Type de produit | Bande de confort |
À utiliser avec (application) | Casques et capuches S-Series Versaflo |
Code produit | Marque | Dimensions | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15729027
|
3M™
7000044309 |
Petit modèle | S-957S |
17.15€
5 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15719027
|
3M™
7000044308 |
Grand format | S-957L |
17.15€
5 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Bandeau de confort à utiliser avec le harnais standard.
- Pour une utilisation avec les cagoules et coiffes 3M™ Versaflo™ série S
Spécification
Standard, CE-Approved | |
Reusable | |
Casques et capuches S-Series Versaflo | |
20/boîte |
Gray | |
Bande de confort | |
Casques et capuches S-Series Versaflo | |
Non-sterile |