Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse horizontale MultiSUB Midi-Plus, épaisseur 1 mm
À utiliser pour l’électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.
27.04€ - 39.40€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Cuve d’électrophorèse sur gel horizontale MultiSUB Midi-Plus |
---|---|
Type | Peigne |
Épaisseur (métrique) | 1 mm |
Code produit | Marque | Nbre de puits | Volume (métrique) d’échantillon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de puits | Volume (métrique) d’échantillon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11843363
|
Fisherbrand™
MS15-10-1 |
10 | 45 μl |
35.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11883363
|
Fisherbrand™
MS15-10MC-1 |
10 | 29 μl |
34.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11813373
|
Fisherbrand™
MS15-1-1 |
1 prép., 1 marqueur | 495 μl |
27.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11853373
|
Fisherbrand™
MS15-1/2-1 |
12 | 41 μl |
33.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11893373
|
Fisherbrand™
MS15-14MC-1 |
14 | 29 μl |
39.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11833383
|
Fisherbrand™
MS15-16MC-1 |
16 | 27 μl |
27.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11873383
|
Fisherbrand™
MS15-18MC-1 |
18 | 11 μl |
35.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11823393
|
Fisherbrand™
MS15-20-1 |
20 | 21 μl |
35.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11853393
|
Fisherbrand™
MS15-2-1 |
2 prép., 2 marqueurs | 225 μl |
27.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11833403
|
Fisherbrand™
MS15-30MC-1 |
30 | 13 μl |
35.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11873403
|
Fisherbrand™
MS15-35-1 |
35 | 10 μl |
35.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11813413
|
Fisherbrand™
MS15-4-1 |
4 prép., 2 marqueur | 122 μl |
27.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fourni comme standard
- Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
- Hauteur réglable pour permettre à l’utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Fond rigide qui empêche la déformation induite par la chaleur
- Les guides de chargement réversibles se placent directement au-dessus de chaque puits pour fournir un gabarit de chargement pratique pour les pipettes monocanaux et multicanaux
- Les peignes à 10, 14, 16, 18, 28 et 30 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Spécification
Cuve d’électrophorèse sur gel horizontale MultiSUB Midi-Plus | |
Peigne | |
1 mm |