Learn More
Ohaus™ Kit de montage sur colonne, 700 mm, acier inox pour balance
La colonne de balance en acier inox lavable série Defender, permet de connecter la balance de base à l’affichage et au panneau de commande.
Marque: Ohaus™ 80251746
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliEn acier inox/liliCompatible avec les balances série Defender.br /ulliBase, D30BR/liliBase, D60BR/liliBase, D60BL/liliBase, D150BL/liliBase, D150BX/liliBase, D300BX/liliBase, D60VR/liliBase, D60VL/liliBase, D150BX/liliBase, D300BX/liliBase, D60VR/liliBase, D60VL/li/ul/li/ulSpécification
Balances série Defender | |
Chinois, anglais (US), français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (BR), russe et espagnol (MX) | |
Montages sur colonne |
Acier inoxydable | |
700 mm |