Learn More
OHAUS™ Pince de colonne
La pince de colonne OHAUS™ est conçue pour saisir et positionner en toute sécurité une grande variété de verrerie de laboratoire.
71.00€ - 73.25€
Spécification
Type | Pince de colonne |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Diamètre (métrique) | 11 mm |
Longueur (impériale) du bras | 8,310 po |
Longueur (métrique) du bras | 211 mm |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15782359
|
OHAUS™
30392314 |
S |
71.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15792359
|
OHAUS™
30392315 |
Moyenne |
72.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15702369
|
OHAUS™
30392316 |
L |
73.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15712369
|
OHAUS™
30392317 |
XL |
73.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les pinces en acier inox résistantes à la corrosion offrent une excellente résistance chimique, une grande durabilité et peuvent être autoclavées. Les pinces en zinc nickelées offrent une résistance à la traction élevée à un prix économique.
- Évitez les accidents chimiques au sein du laboratoire ! Les pinces multi-usages polyvalentes LabJaws maintiennent en toute sécurité la verrerie et les objets de forme irrégulière. Choisissez parmi une variété de tailles de préhension, de styles de broche et de types de réglage.
- Faites votre choix parmi une variété de pinces LabJaws spécialisées avec des paramètres réglables pour fournir une adaptation exacte aux produits de laboratoire tels que les thermomètres, les thermocouples, les colonnes, les entonnoirs et les flacons à fond rond.
Spécification
Pince de colonne | |
11 mm | |
211 mm |
Acier inoxydable | |
8,310 po | |
Colonne |