Learn More
Cytiva Adaptateur pour colonnes XK
L’adaptateur amovible assure un débit uniforme qui maintient l’intégrité du remplissage du lit pendant les opérations HPLC. L’adaptateur Cytiva pour colonnes XK est une unité assemblée composée d’un bouchon de l’extrémité supérieure, d’un piston et d’un bouton de réglage. Disponible pour les colonnes XK de 16, 26 et 50 mm de diamètre.
Marque: Cytiva 28-9898-77
Description
Les colonnes vides XK sont conçues pour la chromatographie liquide à une pression basse à moyenne. Elles sont faciles d’utilisation, robustes, offrent un remplissage reproductible et disposent de raccords pour une connexion directe aux instruments de conception ÄKTA™ ou à d’autres systèmes HPLC. Les colonnes XK sont fournies avec un adaptateur amovible.
- La conception du piston garantit une distribution homogène du tampon et un remplissage reproductible
- Le mécanisme de verrouillage rapide QuickLock de l’arbre d’adaptation facilite la manipulation et le nettoyage des colonnes
- Le bouchon de l’extrémité supérieure de l’adaptateur s’insère directement dans l’embout de la colonne
- Le piston est équipé de l’anneau de réseau et de la grille de support pour le lit de milieu
- Un bouton de réglage scelle l’adaptateur à la paroi de la colonne
Spécification
1,58 mm | |
Colonne XK vide, 26 mm de diamètre | |
Piston, bouchon sur l’extrémité supérieure, bouton de réglage |
Chromatographie liquide à pression basse à moyenne | |
Adaptateur pour colonnes XK 26 | |
1/boîte |