Learn More
Fisherbrand™ Boîte pour lames de microscope Premium
Stockez et transportez 25 lames en toute sécurité grâce aux boîtiers en ABS durables. Les boîtes colorées en ABS pour 25 lames Fisherbrandtrade; permettent de conserver les lames de microscope standard dans des fentes à compartiments numérotés. Stockage sûr et anti-poussière.
Marque: Fisherbrand™ HS15989RF
8.96 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21754" pour bénéficier de cette offre.
Description
Stockez et transportez 25 lames en toute sécurité grâce aux boîtiers en ABS résistants. Les boîtes colorées en ABS pour 25 lames Fisherbrand™ permettent de conserver les lames de microscope standard dans des fentes à compartiments numérotés. Stockage sûr et anti-poussière.
ulliLes boîtes rigides moulées maintiennent fermement les lames en place dans les fentes rainurées/liliLes fentes et la doublure sont numérotées pour correspondre à la fiche d’inventaire de lames/liliDoublure en liège ou en mousse disponible/liliLe couvercle emboîtant se ferme facilement et permet un accès facile aux lames/liliEmpilable/li/ulSpécification
Boîte de stockage pour lames | |
Couvercle emboîtant | |
25 (lames de microscope 25 x 75 mm ou 1 x 3 po) | |
Lames de microscope standard 25 x 75 mm (1 x 3 po) | |
35 mm | |
5,55 in | |
141 mm | |
ABS | |
Oui | |
3 in | |
75 mm |
25 | |
Blanc | |
141 x 88 x 35 mm | |
1,37 in | |
Fiche d’inventaire de lames | |
1 in | |
25 mm | |
Rectangulaires | |
3,46 in | |
88 mm | |
Mousse |