Learn More
Tenak™ Inserts de couleur pour flacons cryogéniques SlimTube™
Pour une identification rapide et facile des échantillons. Les inserts de couleur Tenak™ pour flacons cryogéniques SlimTube™ s’adaptent parfaitement au sommet du bouchon SlimTube.
Marque: Tenak™ TE78425
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponibles en couleurs unies (une couleur) ou en couleurs bicolores (deux côtés de couleurs différentes)
- Conditionnement en sachets de 100
- À utiliser avec des flacons cryogéniques SlimTube
Spécification
Blanc uni | |
500 | |
Rond |
Flacons cryogéniques SlimTube | |
5 sachets de 100 |