Learn More
Solution tampon, pH 10,00, bleu, Reagecon™
Certifié par une méthode certifiée ISO 17025 et traçable par NIST. Solution tampon Reagecon™, pH 10,00, bleu est testée à 20 °C avec une précision de ±0,01. Ce tampon d’étalonnage et de contrôle est spécialement formulé pour garantir sa stabilité, avec code couleur et dispose d’un flacon à double col.
Marque: Reagecon 11005CTT
Description
Code couleur et conditionnement pour plus de commodité
- Couleur jaune pour une identification facile de la valeur du pH
- Fourni dans un flacon à double col qui dispose d’une chambre d’étalonnage intégrée
Afin d’assurer des mesures fiables et reproductibles du pH, cet étalon tampon de pH est directement traçable à l’échelle de pH IUPAC par une chaîne de traçabilité ininterrompue. L’analyse traçable est nécessaire pour assurer la cohérence et l’acceptation universelle des résultats du pH, y compris l’acceptation par les organismes de réglementation.
- Traçabilité SRM pour NIST
- Conforme à la norme ISO 9001:2008
- Agréé ISO 17025
Spécification
0°C | |
Bleu | |
Liquide | |
Tampon pH coloré | |
Flacon à double col avec chambre d’étalonnage intégrée | |
Fully miscible in water |
100°C | |
10.00 ±0.01 | |
500 mL | |
Caractéristique | |
Yes |
Sécurité et traitement
- BUFFER SOLUTION pH 10.00 ± 0.01 @ 20°C
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Boric Acid, DisodiumSalt