Learn More
Solution tampon, pH 10,00, bleu, sans mercure, Reagecon™
Certifié par une méthode certifiée ISO 17025 et traçable NIST. La solution tampon Reagecon™, pH 10,00, bleue, sans mercure, est testée à 25°C jusqu’à un niveau de précision de ±0,01. Ce tampon d’étalonnage et de contrôle est spécialement formulé pour garantir sa stabilité, même après l’ouverture du flacon.
Marque: Reagecon 510025CMF
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Afin d’assurer des mesures fiables et reproductibles du pH, cet étalon tampon de pH est directement traçable à l’échelle de pH IUPAC par une chaîne de traçabilité ininterrompue. L’analyse traçable est nécessaire pour assurer la cohérence et l’acceptation universelle des résultats du pH, y compris l’acceptation par les organismes de réglementation.
- Fournie avec un certificat d’analyse détaillé, qui décrit la traçabilité au NIST
- Certification ISO 9001:2008 et certifiée ISO 17025
- Les données liées à la température sont imprimées sur l’étiquette, tout comme les numéros de lot et les dates d’expiration
- Durée de conservation prolongée avec stabilisation améliorée—utilisable jusqu’à la date de péremption, même après ouverture
- Sans mercure pour une utilisation en toute sécurité et une élimination plus facile
- Code couleur bleu pour faciliter l’identification du niveau de pH
Spécification
0°C | |
Bleu | |
Liquide | |
Tampon pH coloré | |
Yes |
100°C | |
10.00 ±0.01 | |
5000 mL | |
Characteristic | |
Fully miscible in water |