Learn More
Solution tampon de pH avec code couleur testée à 20 °C
Utilisez des tampons pH à code couleur pour faciliter l’utilisation. Les solutions tampons de pH avec code couleur Reagecon™ testées à 20 °C sont certifiées et traçables par NIST.
30.70€ - 48.85€
Code produit | Marque | Quantité | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11486424
|
Reagecon
11005C |
500 mL | Bleu |
30.70€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12808861
|
Reagecon
10405C |
500 mL | Rouge |
33.05€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12201473
|
Reagecon
10705C |
500 mL | Jaune |
46.80€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11404579
|
Reagecon
1100C |
1 L | Bleu |
48.10€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11464569
|
Reagecon
1040C |
1 L | Rouge |
48.85€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11484569
|
Reagecon
1070C |
1 L | Jaune |
48.55€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Solutions tampons pH colorées
- Testé à 20 °C
- Certifiées par la méthode d’essai accréditée ISO/CEI 17025 de Reageco
- Traçabilité NIST
- Présentés en différentes tailles de boîtes
Spécification
Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- BUFFER SOLUTION pH 10.00 ± 0.01 @ 20°C
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Boric Acid, DisodiumSalt