Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes BioPharm Plus™ I/P™, silicone durci au platine
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure en silicone durci au platine. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ BioPharm Plus™ I/P™ est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, de pompage péristaltique et alimentaires.
Marque: Masterflex™ 96440-82
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Idéal pour les applications pharmaceutiques et biotechnologiques
- Faible taux d'extraction, excellente résistance à la chaleur et faible rémanence à la compression
- Homogénéité du produit d’un lot à l’autre pour une précision et une répétabilité supérieures
- Extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™
- Offre une durée de vie supérieure aux autres formulations de tubulures à base de platine et de silicone durci au peroxyde
- Fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF)
- Une durée de vie plus longue des tubulures signifie moins de besoins de remplacement et d’entretien
- Conforme USP classe VI , VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Excellente biocompatibilité et faible absorption
- Translucide, inodore et non toxique
- Résistante aux intempéries, à l'ozone, à la couronne et aux radiations
- Peuvent être stérilisées en autoclave, par irradiation aux rayons gamma ou à l’oxyde d’éthylène
Spécification
Tube de pompe | |
12,7 mm | |
760 cm | |
-59deg;C | |
0,02 à 13 L/min | |
7 m | |
20°psi | |
232deg;C |
Autoclavables | |
BioPharm (silicone durci au platine) | |
applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique | |
82 | |
1/2 po | |
Translucide | |
510 mm |