Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Cold trap with Condensate Drain
Cold trap for direct filling of cooling agents
475.94€ - 755.25€
Spécification
Matériau | Tubulure en DURAN |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Agents de refroidissement |
Comprend | Robinet d’arrêt de vanne (avec dispositif de fixation) pour la vidange des condensats |
Quantité | 1 |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10420903
|
Lenz Laborglasintrumente™
05355546 |
200 ml |
475.94€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10365831
|
Lenz Laborglasintrumente™
05355558 |
500 mL |
755.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- With valve stopcock (with retaining device)
- For condensate drain
- Low cooling agent consumption due to double-walled design
- Apparatus connection: socket NS 29/32
- Vacuum pump connection: cone NS 29/32
- Made of DURAN™ tubing
Spécification
Tubulure en DURAN | |
Agents de refroidissement | |
Robinet d’arrêt de vanne (avec dispositif de fixation) pour la vidange des condensats | |
1 |