Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colchicine, 97 %
Code produit. 10388310
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
La colchicine, 7alphah-colchicine, nº CAS 64-86-8, est une formulation de qualité laboratoire de l’anti-inflammatoire d’alcaloïde végétal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La colchicine (7alphah-colchicine) est un alcaloïde trouvé dans Colchicum autumnale qui a montré avoir des propriétés anti-goutte et anti-inflammatoire
  • La colchicine lie la tubuline et empêche la migration des cellules immunitaires, réduisant ainsi l’inflammation
Applications
  • La colchicine est un anti-mitotique ; elle peut être utilisée dans l’étude de la prolifération et de la migration cellulaires
  • Destinée aux applications de recherche in vivo et in vitro
  • Usage exclusivement réservé à la recherche, non destinée à traiter la maladie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-86-8
Formule moléculaire C22H25NO6
Poids moléculaire (g/mol) 399.44
Numéro MDL MFCD00078484,MFCD00078484
Clé InChI IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Synonyme colchicine, colchicina, colchicin, condylon, colchicinum, colchisol, colsaloid, colcin, colchineos, 7alphah-colchicine
CID PubChem 45038708
Nom IUPAC 2,2,2-trideutério-N-[(7S)-1,2,3-triméthoxy-9-oxo-10-(trideutériométhoxy)-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalène-7-yle]acétamide
SMILES COC1=C(OC)C(OC)=C2C(CC[C@H](NC(C)=O)C3=CC(=O)C(OC)=CC=C23)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Colchicine
Point de fusion 150.0°C to 160.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. on anhydrous and solvent-free substance (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 14,IV,946
Merck Index 15,2455
Rotation spécifique − 250.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: 45g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,practically insoluble in petroleum ether,1g/220mL ether,1g/100mL benzene
Poids de la formule 399.44
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Colchicine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
Mention de danger
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./