Learn More
Masterflex™ Tubulure en FEP en bobine
Marque:  Masterflex™ 95821-03
Code produit. 11737278
  • 368.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Tube FEP en cordon
• Application: transfert de fluides agressifs
• Caractéristiques: souple, flexible et rétractable de moitié par rapport à la longueur étirée
• Surface interne lisse évitant la formation de dépôt
• Inertie chimique
• Température: -270 à 205°C
• FEP en cordon
Spécification
Spécification
Autoclavable
9,52 mm
-270°C
Stérile
318°psi
6,4 mm
1,2 m
1 unité
Translucide
205°C